Learn More
(S)-(+)-2-Pentanol, 97%
Codice prodotto. 11357336
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11357336 250 mg 250mg
11347336 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11357336 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09314.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 26184-62-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26184-62-3
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00065952
InChI Key JYVLIDXNZAXMDK-YFKPBYRVSA-N
Sinonimo s-+-2-pentanol, s-2-pentanol, 2s-pentan-2-ol, 2-pentanol, 2s, s---2-pentanol, 2s-2-pentanol, s +-2-pentanol
PubChem CID 2724896
IUPAC Name (2S)-pentan-2-ol
SMILES CCCC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-2-Pentanol
Densità 0.81
Punti di ebollizione 118°C to 119°C
Punto d'infiammabilità 33°C (91°F)
Indice di rifrazione 1.406
Quantità 250 mg
Numero UN UN1105
Beilstein 1718820
Optical Rotation +14° (Neat)
Peso formulazione 88.15
Percent Purity 97%