Learn More
(S)-(+)-2-Phenylglycinol, 98%
Codice prodotto. 13428508 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13428508 25 g Glass bottle 25g
10287750 1 g Glass bottle 1g
10118093 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13428508 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 307570250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 20989-17-7 | C8H11NO | 137.182 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20989-17-7
Formula molecolare C8H11NO
Molecular Weight (g/mol) 137.182
Numero MDL MFCD00064404
InChI Key IJXJGQCXFSSHNL-MRVPVSSYSA-N
Sinonimo s-+-2-phenylglycinol, s-2-phenylglycinol, s-2-amino-2-phenylethanol, s-phenylglycinol, h-phenylglycinol, 2s-2-amino-2-phenylethanol, 2s-2-amino-2-phenylethan-1-ol, l-2-phenylglycinol, h-phg-ol
PubChem CID 134797
IUPAC Name (2S)-2-amino-2-phenylethanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CO)N
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-2-Phenylglycinol
Spettro a infrarossi Authentic
Colore White to Yellow
Imballaggio Glass bottle
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Rotazione specifica + 25.50
Punto di fusione 75.0°C to 79.0°C
Quantità 25 g
Forma fisica Crystalline Powder
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare C6H5CH(NH2)CH2OH
Peso formulazione 137.18
Percent Purity 98%