Learn More
(S)-(+)-2-Phenylpropionic acid, 97%
Codice prodotto. 11302726
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11302726 250 mg 250mg
11392716 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11302726 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08802.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7782-24-3 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7782-24-3
Formula molecolare C9H10O2
Molecular Weight (g/mol) 150.177
Numero MDL MFCD00063139
InChI Key YPGCWEMNNLXISK-ZETCQYMHSA-N
Sinonimo s-+-2-phenylpropionic acid, s-2-phenylpropanoic acid, 2s-2-phenylpropanoic acid, s-hydratropic acid, +-hydratropic acid, s-2-phenyl-propionic acid, s-alpha-methylbenzeneacetic acid, s-2-phenylpropionic acid, s-+-hydratropic acid, unii-988109nfbc
PubChem CID 2724622
ChEBI CHEBI:48527
IUPAC Name (2S)-2-phenylpropanoic acid
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid
Punto di fusione 30°C to 34°C
Densità 1.1
Punti di ebollizione 264°C to 266°C
Punto d'infiammabilità 148°C (298°F)
Indice di rifrazione 1.523
Quantità 250 mg
Beilstein 2044507
Optical Rotation +73° (c=1.6 in Chloroform)
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid