Learn More
(S)-(+)-2-Phenylpropionic acid, 99%
Codice prodotto. 10710761 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10710761
Marca: Thermo Scientific Acros 264652500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7782-24-3 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-24-3
Formula molecolare C9H10O2
Molecular Weight (g/mol) 150.18
Numero MDL MFCD00063139
InChI Key YPGCWEMNNLXISK-ZETCQYMHSA-N
Sinonimo s-+-2-phenylpropionic acid, s-2-phenylpropanoic acid, 2s-2-phenylpropanoic acid, s-hydratropic acid, +-hydratropic acid, s-2-phenyl-propionic acid, s-alpha-methylbenzeneacetic acid, s-2-phenylpropionic acid, s-+-hydratropic acid, unii-988109nfbc
PubChem CID 2724622
ChEBI CHEBI:48527
IUPAC Name (2S)-2-phenylpropanoic acid
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 29°C to 32°C
Colore White
Densità 1.1000g/mL
Punti di ebollizione 115°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3CH(C6H5)CO2H
Indice di rifrazione 1.5223
Quantità 250 mg
Beilstein 09, 347
Gravità specifica 1.1
Condizione di rotazione specifica +75° (20°C c=3,CHCl3)
Rotazione specifica + 75
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.