Learn More
(S)-2-Piperidineethanol, TRC
Codice prodotto. 30417948
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30417948 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30417948 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP4819551G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-2-Piperidineethanol
CAS 103639-57-2
Formula molecolare C7H15NO
Quantità 1 g
Sinonimo (2S)-2-Piperidineethanol, (-)-2-Piperidineethanol, (S)-2-(2-Hydroxyethyl)piperidine
InChI Formula InChI=1S/C7H15NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h7-9H,1-6H2/t7-/m0/s1
SMILES OCC[C@@H]1CCCCN1
IUPAC Name 2-[(2S)-piperidin-2-yl]ethanol
Molecular Weight (g/mol) 129.2
Peso formulazione 129.1154