Learn More
(S)-2-Piperidineethanol, TRC
Codice prodotto. 30409040
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30409040 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30409040 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP481955500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-2-Piperidineethanol
CAS 103639-57-2
Formula molecolare C7H15NO
Quantità 500 mg
Sinonimo (2S)-2-Piperidineethanol, (-)-2-Piperidineethanol, (S)-2-(2-Hydroxyethyl)piperidine
InChI Formula InChI=1S/C7H15NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h7-9H,1-6H2/t7-/m0/s1
SMILES OCC[C@@H]1CCCCN1
IUPAC Name 2-[(2S)-piperidin-2-yl]ethanol
Molecular Weight (g/mol) 129.2
Peso formulazione 129.1154