Learn More
(S)-2-Piperidineethanol, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | (S)-2-Piperidineethanol |
| CAS | 103639-57-2 |
| Formula molecolare | C7H15NO |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | (2S)-2-Piperidineethanol, (-)-2-Piperidineethanol, (S)-2-(2-Hydroxyethyl)piperidine |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H15NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h7-9H,1-6H2/t7-/m0/s1 |
| SMILES | OCC[C@@H]1CCCCN1 |
| IUPAC Name | 2-[(2S)-piperidin-2-yl]ethanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 129.2 |
| Peso formulazione | 129.1154 |