Learn More
(S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 11986601 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11986601 500 g Plastic bottle 500g
10148053 25 g Plastic bottle 25g
10775961 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11986601 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 132125000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 98-79-3 | C5H7NO3 | 129.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-79-3
Formula molecolare C5H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 129.12
Numero MDL MFCD00005272
InChI Key ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-pyroglutamic acid, pyroglutamic acid, pidolic acid, 5-oxo-l-proline, h-pyr-oh, 5-oxoproline, s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, l-5-oxoproline, l-proline, 5-oxo
PubChem CID 7405
ChEBI CHEBI:18183
IUPAC Name (2S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1CCC(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
Punto di fusione 152.0°C to 162.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 500 g
Beilstein 22,284
Indice di Merck 15,8113
Condizione di rotazione specifica − 27.50 (20.00°C c=10,1 N NaOH)
Rotazione specifica − 27.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: 100-150g/l (20°). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Peso formulazione 129.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.