Learn More
R&D Systems™ S 2101
Codice prodotto. 18797668
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18797668 10 mg 10mg
18700278 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18797668 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 5714/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. LSD1 inhibitor
S 2101 is a LSD1 inhibitor (IC50 = 990 nM; Ki = 610 nM). Exhibits selectivity for LSD1 over MAO-B and MAO-A (Ki values are 17 and 110 μM, respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (1R,2S)-rel-2-[3,5-Difluoro-2-(phenylmethoxy)phenyl]cycloprpanamine hydrochloride
CAS 1239262-36-2
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio Histone Demethylase Inhibitors
Formula molecolare C16H15F2NO.HCl
Peso formulazione 311.75
Purezza >98%