Learn More
S 23, TRC
Codice prodotto. 30011056
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011056 25 mg 25mg
30005494 10 mg 10mg
30012350 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011056 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS02000025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1010396-29-8
Formula molecolare C18H13ClF4N2O3
Molecular Weight (g/mol) 416.75
Sinonimo (2S)-3-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-propanamide
IUPAC Name (2S)-3-(4-chloro-3-fluorophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide
SMILES CC1CCC(N)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico S 23
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H13ClF4N2O3/c1-17(27,9-28-12-4-5-14(19)15(20)7-12)16(26)25-11-3-2-10(8-24)13(6-11)18(21,22)23/h2-7,27H,9H2,1H3,(H,25,26)/t17-/m0/s1
Peso formulazione 416.0551
Percent Purity >95%