Learn More
(S)-(-)-3,3'-Di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, 99%
Codice prodotto. 15427685
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15427685 250 mg 250mg
11312449 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15427685 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27342.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 205927-03-3 | C24H34O2 | 354.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 205927-03-3
Formula molecolare C24H34O2
Molecular Weight (g/mol) 354.53
Numero MDL MFCD01862439
InChI Key NMVVBVMYPLMIOU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 5,5',6,6'-tetramethyl-3,3'-di-tert-butyl-1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 3,3'-di-t-butyl-5,5',6,6'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-2,2'-diol, s---3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, 6-tert-butyl-2-3-tert-butyl-2-hydroxy-5,6-dimethylphenyl-3,4-dimethylphenol, 2,2'-bi 6-tert-butyl-3,4-dimethylphenol, r-3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, s-3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, as-3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, s--5,5,6,6-tetramethyl-3,3-di-tert-butyl-1,1-biphenyl-2,2-diol
PubChem CID 3255344
IUPAC Name 6-tert-butyl-2-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5,6-dimethylphenyl)-3,4-dimethylphenol
SMILES CC1=CC(=C(O)C(=C1C)C1=C(C)C(C)=CC(=C1O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-3,3'-Di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol
Punto di fusione 171°C to 173°C
Quantità 250 mg
Optical Rotation −84° (c=0.35 in THF)
Peso formulazione 354.54
Percent Purity 99%