Learn More
(S)-(+)-3-Amino-1-BOC-piperidine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228295
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
625471-18-3
C10H20N2O2
200.28
MFCD03094718
AKQXKEBCONUWCL-UHFFFAOYNA-N
s-1-boc-3-aminopiperidine, s-3-amino-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3s-3-aminopiperidine-1-carboxylate, s-tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, s-3-amino-1-boc-piperidine, s-+-3-amino-1-boc-piperidine, 3s-3-aminopiperidine, n1-boc protected, s-1-boc-3-amniopiperidine, s-3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, s-3-amino-n-tboc-piperidine
1501975
tert-butyl (3S)-3-aminopiperidine-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(N)C1
625471-18-3
C10H20N2O2
200.28
MFCD03094718
AKQXKEBCONUWCL-UHFFFAOYNA-N
s-1-boc-3-aminopiperidine, s-3-amino-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3s-3-aminopiperidine-1-carboxylate, s-tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, s-3-amino-1-boc-piperidine, s-+-3-amino-1-boc-piperidine, 3s-3-aminopiperidine, n1-boc protected, s-1-boc-3-amniopiperidine, s-3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, s-3-amino-n-tboc-piperidine
1501975
tert-butyl (3S)-3-aminopiperidine-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(N)C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico (S)-(+)-3-Amino-1-BOC-piperidine
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Rotazione specifica 30
Peso formulazione 200.28
Percent Purity 95%
Forma fisica Gum or Semi-solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(+)-3-Amino-1-BOC-piperidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.