Learn More
(S)-(+)-3-Amino-1-BOC-piperidine, 95%
Codice prodotto. 11966381 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11966381 5 g Bottiglia in vetro 5g
11956381 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11966381 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 437490050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 625471-18-3 | C10H20N2O2 | 200.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 625471-18-3
Formula molecolare C10H20N2O2
Molecular Weight (g/mol) 200.28
Numero MDL MFCD03094718
InChI Key AKQXKEBCONUWCL-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo s-1-boc-3-aminopiperidine, s-3-amino-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3s-3-aminopiperidine-1-carboxylate, s-tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, s-3-amino-1-boc-piperidine, s-+-3-amino-1-boc-piperidine, 3s-3-aminopiperidine, n1-boc protected, s-1-boc-3-amniopiperidine, s-3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, s-3-amino-n-tboc-piperidine
PubChem CID 1501975
IUPAC Name tert-butyl (3S)-3-aminopiperidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(N)C1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-3-Amino-1-BOC-piperidine
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Rotazione specifica 30
Peso formulazione 200.28
Percent Purity 95%
Forma fisica Gum or Semi-solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(+)-3-Amino-1-BOC-piperidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.