Learn More
(S)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol, 95%, 98% ee, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10304692 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10304692 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10552232 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10304692 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 362172500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82769-76-4
Formula molecolare C9H13NO
Molecular Weight (g/mol) 151.21
Numero MDL MFCD01311768
InChI Key SEQXIQNPMQTBGN-VIFPVBQESA-N
Sinonimo s-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, 3s-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, s-1-phenyl-3-propanolamine, s-beta-phenylalaninol, s-3-phenyl-beta-alaninol, s-3-amino-3-phenyl-1-propanol, s-3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, 3s-3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, pubchem13854, ksc491q5n
PubChem CID 2734520
IUPAC Name (3S)-3-amino-3-phenylpropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCO)N
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Nota nome 95%, (98% e.e.)
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless or White
Eccesso enantiomerico 97.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Peso formulazione 151.21
Percent Purity 95%,98% ee
Forma fisica Viscous Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.