Learn More
(S)-3-Aminopiperidin-2-one, TRC
Codice prodotto. 30133391
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133391 500 mg 500mg
30009913 250 mg 250mg
30003948 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133391 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA633018500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34294-79-6
Formula molecolare C5 H10 N2 O
Sinonimo (3S)-3-Amino-2-piperidinone∣(3S)-3-Aminopiperidin-2-one∣L-Orinithine Lactam;
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-3-Aminopiperidin-2-one
Quantità 500 mg
Shipping Condition Room Temperature
Peso formulazione 114.0793
Peso molecolare 114.15