Learn More
Alfa Aesar™ (S)-(+)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride, 98%
Codice prodotto. 11318685
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11318685 250 mg 250mg
11308685 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11318685 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore L12222.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 116183-83-6
Formula molecolare C4H12Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 159.05
Numero MDL MFCD00070605
InChI Key NJPNCMOUEXEGBL-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo s-+-3-aminopyrrolidine dihydrochloride, s-pyrrolidin-3-amine dihydrochloride, 3s-+-3-aminopyrrolidine dihydrochloride, 3s-pyrrolidin-3-amine dihydrochloride, s-3-aminopyrrolidine 2hcl, s-3-aminopyrrolidine dihydrochloride, s-+-3-aminopyrrolidine 2hcl, 3-pyrrolidinamine, dihydrochloride, 3s, pubchem11156, s-+-3-aminopyrrolidinedihydrochloride
PubChem CID 13500644
IUPAC Name (3S)-pyrrolidin-3-amine;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.NC1CCNC1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride
Punto di fusione ∽283°C (decomposition)
Quantità 250 mg
Beilstein 4870016
Sensibilità Hygroscopic
Optical Rotation +1.2° (c=10 in Water)
Peso formulazione 159.06
Percent Purity 98%