Learn More
(S)-(-)-3-(BOC-Amino)pyrrolidine, 99%
Codice prodotto. 10795622 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10795622 5 g 5g
10139439 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10795622 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 437900050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 122536-76-9 | C9H18N2O2 | 186.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122536-76-9
Formula molecolare C9H18N2O2
Molecular Weight (g/mol) 186.26
InChI Key DQQJBEAXSOOCPG-ZETCQYMHSA-N
Sinonimo s-3-boc-amino pyrrolidine, s-tert-butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, s---3-boc-amino pyrrolidine, s-3-n-boc-aminopyrrolidine, tert-butyl n-3s-pyrrolidin-3-yl carbamate, s-+-3-boc-amino pyrrolidine, 3s---3-tert-butoxycarbonylamino pyrrolidine, tert-butyl s-pyrrolidin-3-ylcarbamate, s-3bocap, 3s---3-boc-amino pyrrolidine
PubChem CID 1514396
IUPAC Name tert-butyl N-[(3S)-pyrrolidin-3-yl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCNC1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-3-(BOC-amino)pyrrolidine
Punto di fusione 77.8°C to 80.7°C
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Rotazione specifica -20
Quantità 5 g
Peso formulazione 186.26
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(-)-3-(BOC-Amino)pyrrolidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.