Learn More
(S)-3-Boc-thiazolidine-2-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 15409547
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15409547 1 g 1g
15429547 250 mg 250mg
15419547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15409547 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52793.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 891192-95-3 | C9H15NO4S | 233.282 g/mol
(S)-3-Boc-thiazolidine-2-carboxylic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(S)-3-Boc-thiazolidine-2-carboxylic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 891192-95-3
Formula molecolare C9H15NO4S
Molecular Weight (g/mol) 233.282
Numero MDL MFCD02682342
InChI Key HYAXPNDMEODKHI-LURJTMIESA-N
Sinonimo s-3-boc-2-thiazolidinecarboxylic acid, s-3-tert-butoxycarbonyl thiazolidine-2-carboxylic acid, 2s-3-tert-butoxycarbonyl-1,3-thiazolidine-2-carboxylic acid, 2,3-thiazolidinedicarboxylic acid, 3-1,1-dimethylethyl ester, 2s, s-3-boc-thiazolidine-2-carboxylic acid, n-boc s thiazolidine-2-carboxylic acid, n-boc-s-thiazolidine-2-carboxylic acid, s-thiazolidine-2,3-dicarboxylic acid 3-tert-butyl ester, 2s-3-tert-butoxy carbonyl-1,3-thiazolidine-2-carboxylic acid, 2s-2,3-thiazolidinedicarboxylic acid, 3-1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 14775612
IUPAC Name (2S)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-1,3-thiazolidine-2-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCSC1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-3-Boc-thiazolidine-2-carboxylic acid
Punto di fusione 90°C to 93°C
Quantità 1 g
Optical Rotation −47° (c=5 in Methanol)
Peso formulazione 233.28
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-3-Boc-thiazolidine-2-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-3-Boc-thiazolidine-2-carboxylic acid