Learn More
(S)-(-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol (>90%), TRC
Codice prodotto. 30357710
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
Dimensione della confezione:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30357710 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30357710 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3795952G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
CAS 100306-34-1
Formula molecolare C9 H11 Cl O
Quantità 2 g
Sinonimo (alphaS)-alpha-(2-Chloroethyl)benzenemethanol, alpha-(2-Chloroethyl)benzenemethanol
InChI Formula InChI=1S/C9H11ClO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2/t9-/m0/s1
SMILES [C@@H](CCCl)(O)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name (1S)-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 170.64
Peso formulazione 170.0498