Learn More
(S)-(-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol (>90%), TRC
Codice prodotto. 30353838
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30353838 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30353838 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC379595500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
CAS 100306-34-1
Formula molecolare C9 H11 Cl O
Quantità 500 mg
Sinonimo (alphaS)-alpha-(2-Chloroethyl)benzenemethanol, alpha-(2-Chloroethyl)benzenemethanol
InChI Formula InChI=1S/C9H11ClO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2/t9-/m0/s1
SMILES [C@@H](CCCl)(O)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name (1S)-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 170.64
Peso formulazione 170.0498