Learn More
(S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4812519
125.33 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
132883-44-4
C6H14N2
114.19
AVAWMINJNRAQFS-LURJTMIESA-N
3s---3-dimethylamino pyrrolidine, s-3-dimethylaminopyrrolidine, s---3-dimethylamino pyrrolidine, s-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine, 3s-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine, s-3-dimethylamino pyrrolidine, 3s-n,n-dimethyl-3-pyrrolidinamine, 3s-3-dimethylaminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, n,n-dimethyl-, 3s, s-dimethyl-pyrrolidin-3-yl-amine
7019156
(3S)-N,N-dimethylpyrrolidin-3-amine
CN(C)C1CCNC1
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
132883-44-4
C6H14N2
114.19
AVAWMINJNRAQFS-LURJTMIESA-N
3s---3-dimethylamino pyrrolidine, s-3-dimethylaminopyrrolidine, s---3-dimethylamino pyrrolidine, s-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine, 3s-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine, s-3-dimethylamino pyrrolidine, 3s-n,n-dimethyl-3-pyrrolidinamine, 3s-3-dimethylaminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, n,n-dimethyl-, 3s, s-dimethyl-pyrrolidin-3-yl-amine
7019156
(3S)-N,N-dimethylpyrrolidin-3-amine
CN(C)C1CCNC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico (S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Densità 0.8990g/mL
Punti di ebollizione 164.0°C
Punto d'infiammabilità 51°C
Intervallo percentuale saggio 96% (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.899
Peso formulazione 114.19
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.