Learn More
(S)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4323143
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
136725-53-6
C4H8FN·ClH
125.57
LENYOXXELREKGZ-WCCKRBBISA-N
s-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, s-+-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-+-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, s-3-fluoro-pyrrolidine hcl, s ;-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-3-fluoropyrrolidine, chloride, s-3-fluoropyrrolidine hcl
16217739
(3S)-3-fluoropyrrolidine;hydrochloride
C1CNCC1F.Cl
136725-53-6
C4H8FN·ClH
125.57
LENYOXXELREKGZ-WCCKRBBISA-N
s-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, s-+-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-+-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, s-3-fluoro-pyrrolidine hcl, s ;-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-3-fluoropyrrolidine, chloride, s-3-fluoropyrrolidine hcl
16217739
(3S)-3-fluoropyrrolidine;hydrochloride
C1CNCC1F.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico (S)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 180°C to 182°C
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Rotazione specifica 6.15
Peso formulazione 125.57
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.