Learn More
(S)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 11936741 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11936741 5 g 5g
11926741 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11936741 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 442740050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 136725-53-6 | C4H8FN·ClH | 125.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 136725-53-6
Formula molecolare C4H8FN·ClH
Molecular Weight (g/mol) 125.57
InChI Key LENYOXXELREKGZ-WCCKRBBISA-N
Sinonimo s-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, s-+-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-+-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, s-3-fluoro-pyrrolidine hcl, s ;-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-3-fluoropyrrolidine, chloride, s-3-fluoropyrrolidine hcl
PubChem CID 16217739
IUPAC Name (3S)-3-fluoropyrrolidine;hydrochloride
SMILES C1CNCC1F.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 180°C to 182°C
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Quantità 5 g
Rotazione specifica 6.15
Peso formulazione 125.57
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.