Learn More
(S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one, Mikromol™
Codice prodotto. 17982696
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17982696 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17982696 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1219.040025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one
CAS 130676-64-1
Nomi componenti o analita (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C22 H40 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one (9CI)
InChI Formula InChI=1S/C22H40O2/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-15-17-21-19-18-20(22(23)24-21)16-14-8-6-4-2/h18,21H,3-17,19H2,1-2H3/t21-/m0/s1
SMILES CCCCCCCCCCC[C@H]1CC=C(CCCCCC)C(=O)O1
IUPAC Name (2S)-5-hexyl-2-undecyl-2,3-dihydropyran-6-one
Molecular Weight (g/mol) 336.55
Quantità 25 mg
Peso formulazione 336.3028 g/mol