Learn More
(S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one, TRC
Codice prodotto. 30390400
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30390400 50 mg
30392004 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30390400 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH29580050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 130676-64-1
Formula molecolare C22 H40 O2
Molecular Weight (g/mol) 336.55
Sinonimo (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one (9CI)
IUPAC Name (2S)-5-hexyl-2-undecyl-2,3-dihydropyran-6-one
SMILES CCCCCCCCCCC[C@H]1CC=C(CCCCCC)C(=O)O1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H40O2/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-15-17-21-19-18-20(22(23)24-21)16-14-8-6-4-2/h18,21H,3-17,19H2,1-2H3/t21-/m0/s1
Peso formulazione 336.3028