Learn More
(S)-3-Hydroxy-2-methylpropanoic Acid-d3 sodium salt, TRC
Codice prodotto. 30389870
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30389870 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30389870 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH99729110MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-3-Hydroxy-2-methylpropanoic Acid-d3 sodium salt
CAS 2514847-30-2
Formula molecolare C4H4D3NaO3
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H8O3.Na/c1-3(2-5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m0./s1/i1D3;
SMILES O=C(O[Na])[C@@H](C([2H])([2H])[2H])CO
IUPAC Name sodium (S)-2-(hydroxymethyl)propanoate-3,3,3-d3
Molecular Weight (g/mol) 129.1
Peso formulazione 129.05