Learn More
(S)-3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid, 99%
Codice prodotto. 10625501 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10625501 1 g Bottiglia in vetro 1g
10561714 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10625501 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 412120010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 36567-72-3 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36567-72-3
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Numero MDL MFCD00145262
InChI Key AYOLELPCNDVZKZ-QMMMGPOBSA-N
Sinonimo s-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, 3s-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, s-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, ?-3-phenylhydracrylic acid, s---3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, benzenepropanoic acid,, a-hydroxy-,, as, s---3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, 98+%, unii-s2w4lws09c component, s-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid sum of enantiomers, gc
PubChem CID 2735057
ChEBI CHEBI:51058
IUPAC Name (3S)-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 116.0°C to 119.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Condizione di rotazione specifica −22.50° (20°C c=4,CH3OH)
Rotazione specifica − 22.50
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Needle-like Crystals