Learn More
(S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid, 98+%
Codice prodotto. 11379575
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11379575 250 mg 250mg
11369575 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11379575 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19041.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 36567-72-3 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36567-72-3
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.176
Numero MDL MFCD00145262
InChI Key AYOLELPCNDVZKZ-QMMMGPOBSA-N
Sinonimo s-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, 3s-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, s-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, ?-3-phenylhydracrylic acid, s---3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, benzenepropanoic acid,, a-hydroxy-,, as, s---3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, 98+%, unii-s2w4lws09c component, s-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid sum of enantiomers, gc
PubChem CID 2735057
ChEBI CHEBI:51058
IUPAC Name (3S)-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Punto di fusione 117°C to 119°C
Quantità 250 mg
Beilstein 3197773
Optical Rotation −22° (c=4 in Methanol)
Peso formulazione 166.18
Percent Purity ≥98%