Learn More
(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 15469577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15469577 1 g 1g
15479577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15469577 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52815.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 122536-94-1 | C4H10ClNO | 123.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122536-94-1
Formula molecolare C4H10ClNO
Molecular Weight (g/mol) 123.58
Numero MDL MFCD00272298
InChI Key QPMSJEFZULFYTB-WCCKRBBISA-N
Sinonimo s-3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, s-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, 3s-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, s-+-3-pyrrolidinol hydrochloride, s-3-hydroxypyrrolidine-hcl, s-3-pyrrolidinol hydrochloride, 3s-pyrrolidinol hydrochloride, s-3-pyrrolidinol hcl, s-pyrrolidin-3-ol, hcl, s---3-pyrrolidinol hydrochloride
PubChem CID 22309122
IUPAC Name (3S)-pyrrolidin-3-ol;hydrochloride
SMILES C1CNCC1O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
Punto di fusione 106°C to 107°C
Punti di ebollizione 108°C to 110°C (8 mmHg)
Quantità 1 g
Peso formulazione 123.58
Percent Purity 97%