Learn More
(S)-3-Methylmorpholine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15595926 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15595926 1 g 1g
15505936 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15595926 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 456820010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1022094-03-6
Formula molecolare C5H11NO·ClH
Molecular Weight (g/mol) 137.61
InChI Key MSOCQCWIEBVSLF-JEDNCBNOSA-N
Sinonimo s-3-methylmorpholine hydrochloride, s-3-methylmorpholine hcl, 3s-3-methylmorpholine hydrochloride, s-3-methyl-morpholine hydrochloride, s-3-methyl morpholine hydrochloride, c5h11no.clh, s-3-methylmorpholinehydrochloride, s-3-methylmorpholin hydrochloride, 3s-3-methylmorpholine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 53486469
IUPAC Name (3S)-3-methylmorpholine;hydrochloride
SMILES CC1COCCN1.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-3-Methylmorpholine hydrochloride
Punto di fusione 121.0°C to 124.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 137.61
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-3-Methylmorpholine hydrochloride, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.