Learn More
(S)-(-)-3-Pyrrolidinol, 98+%
Codice prodotto. 10439481 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10439481 1 g Bottiglia in vetro 1g
10094053 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10439481 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 339430010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100243-39-8 | C4H10NO | 88.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100243-39-8
Formula molecolare C4H10NO
Molecular Weight (g/mol) 88.13
Numero MDL MFCD00192426
InChI Key JHHZLHWJQPUNKB-BYPYZUCNSA-O
Sinonimo s-pyrrolidin-3-ol, s-3-hydroxypyrrolidine, 3s-pyrrolidin-3-ol, s-3-pyrrolidinol, s---3-pyrrolidinol, 3-pyrrolidinol, 3s, 3s-3-pyrrolidinol, 3s-3-hydroxypyrrolidine, s-3-hydroxy-pyrrolidine, s---3-hydroxypyrrolidine
PubChem CID 2733874
IUPAC Name (3S)-pyrrolidin-3-ol
SMILES O[C@H]1CC[NH2+]C1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-3-Pyrrolidinol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.0480g/mL
Punti di ebollizione 108°C to 110°C (8.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4870 to 1.491
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.048
Peso formulazione 87.12
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(-)-3-Pyrrolidinol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.