Learn More
S 38093, MedChemExpress
Codice prodotto. 16470277
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16470277 50 mg 50mg
16466637 5 mg 5mg
16464946 100 mg 100mg
16463918 10 mg 10mg
16461039 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16470277 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY104003
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress S 38093 is a brain-penetrant, orally active antagonist of H3 receptor, with Kis of 8.8, 1.44 and 1.2 μM for rat, mouse and human H3 receptors, respectively.
S 38093 is a brain-penetrant, orally active antagonist of H3 receptor, with Kis of 8.8, 1.44 and 1.2 μM for rat, mouse and human H3 receptors, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico S 38093
CAS 862896-30-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H24N2O2
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 2 mg/mL (6.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)C1=CC=C(OCCCN2CC3C(CCC3)C2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 288.38
Peso formulazione 288.38
Percent Purity 99.84%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only