Learn More
(S)-4,5,6,7-Tetrahydro-N2,N6-propionyl-2,6-benzothiazolediamine, TRC
Codice prodotto. 30417188
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30417188 10 mg
30415791 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30417188 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT29319510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1346617-47-7
Formula molecolare C13 H19 N3 O2 S
Molecular Weight (g/mol) 281.37
Sinonimo Pramipexole Di-Amide
IUPAC Name N-[(6S)-6-(propanoylamino)-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-yl]propanamide
SMILES CCC(=O)N[C@H]1CCc2nc(NC(=O)CC)sc2C1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-4,5,6,7-Tetrahydro-N2,N6-propionyl-2,6-benzothiazolediamine
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H19N3O2S/c1-3-11(17)14-8-5-6-9-10(7-8)19-13(15-9)16-12(18)4-2/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16,18)/t8-/m0/s1
Peso formulazione 281.1198