Specifica
| Materiale o nome chimico | (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone |
| Punto di fusione | 87.0°C to 90.0°C |
| Colore | White to Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Rotazione specifica | − 62.00 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble |
| Condizione di rotazione specifica | − 62.00 (20.00°C C=1,CHCl3) |
| Quantità | 25 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.