Learn More
(S)-4-Ethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione ((S)-10-Hydroxycamptothecin), Mikromol™
Codice prodotto. 18002570
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18002570 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18002570 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1157.020025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(S)-4-Ethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione ((S)-10-Hydroxycamptothecin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-10-Hydroxycamptothecin
CAS 19685-09-7
Nomi componenti o analita (S)-10-Hydroxycamptothecin
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C20 H16 N2 O5
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4-ethyl-4,9-dihydroxy-, (4S)-, 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4-ethyl-4,9-dihydroxy-, (S)-, Camptothecine, 10-hydroxy- (8CI), (+)-10-Hydroxycamptothecin, (S)-10-Hydroxycamptothecin, 10-Hydroxycamptothecin, 10-Hydroxycamptothecine, ChEMBL 273862, Hydroxycamptothecin, NSC 107124, (S)-4-ethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3'4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, Topotecan related, SKF-S-104961, Irinotecan Related Compound A, Irinotecan Hydrochloride Trihydrate Impurity B, Irinotecan Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C20H16N2O5/c1-2-20(26)14-7-16-17-11(5-10-6-12(23)3-4-15(10)21-17)8-22(16)18(24)13(14)9-27-19(20)25/h3-7,23,26H,2,8-9H2,1H3/t20-/m0/s1
SMILES CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5cc(O)ccc5nc34)C2=O
IUPAC Name (4S)-4-Ethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
Molecular Weight (g/mol) 364.35
Quantità 25 mg
Peso formulazione 364.1059 g/mol