Learn More
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11352379
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11352379 1 g 1g
11362379 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11352379 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27306.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99395-88-7
Formula molecolare C9H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 163.176
Numero MDL MFCD00043396
InChI Key QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-N
Sinonimo s-+-4-phenyl-2-oxazolidinone, s-4-phenyl-2-oxazolidinone, s-4-phenyloxazolidin-2-one, 4s-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-phenyl-, 4s, 4s-4-phenyloxazolidin-2-one, s-4-phenyl-2-oxazolidenone, s-ph-oxazolidinone, pubchem6076
PubChem CID 730424
IUPAC Name (4S)-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one
SMILES C1C(NC(=O)O1)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Punto di fusione 130°C to 132°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 163.18
Optical Rotation +52° (c=2 in Chloroform)
Percent Purity 98%