Learn More
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, 99%
Codice prodotto. 10225781 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10225781 1 g Glass Bottle 1g
10663862 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10225781 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 303850010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 99395-88-7 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99395-88-7
Formula molecolare C9H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 163.18
Numero MDL MFCD00043396
InChI Key QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-N
Sinonimo s-+-4-phenyl-2-oxazolidinone, s-4-phenyl-2-oxazolidinone, s-4-phenyloxazolidin-2-one, 4s-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-phenyl-, 4s, 4s-4-phenyloxazolidin-2-one, s-4-phenyl-2-oxazolidenone, s-ph-oxazolidinone, pubchem6076
PubChem CID 730424
IUPAC Name (4S)-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one
SMILES C1C(NC(=O)O1)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Punto di fusione 130°C to 133°C
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Rotazione specifica + 49.5
Condizione di rotazione specifica +49.5° (20°C c=2,CHCl3)
Quantità 1 g
Peso formulazione 163.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder