Learn More
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, 99%
Codice prodotto. 10663862 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10663862 5 g Glass Bottle 5g
10225781 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10663862 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 303850050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 99395-88-7 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99395-88-7
Formula molecolare C9H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 163.18
Numero MDL MFCD00043396
InChI Key QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-N
Sinonimo s-+-4-phenyl-2-oxazolidinone, s-4-phenyl-2-oxazolidinone, s-4-phenyloxazolidin-2-one, 4s-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-phenyl-, 4s, 4s-4-phenyloxazolidin-2-one, s-4-phenyl-2-oxazolidenone, s-ph-oxazolidinone, pubchem6076
PubChem CID 730424
IUPAC Name (4S)-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one
SMILES C1C(NC(=O)O1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Materiale o nome chimico (S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Punto di fusione 130°C to 133°C
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Rotazione specifica + 49.5
Condizione di rotazione specifica +49.5° (20°C c=2,CHCl3)
Quantità 5 g
Peso formulazione 163.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.