Learn More
(S)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, TRC
Codice prodotto. 30426748
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30426748 25 g -
30410099 5 g -
30426526 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30426748 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP33582025G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99395-88-7
Formula molecolare C9 H9 N O2
Molecular Weight (g/mol) 163.1733
Sinonimo 2-Oxazolidinone, 4-phenyl-, (4S)-, 2-Oxazolidinone, 4-phenyl-, (S)-, (+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, (4S)-4-Phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, (4S)-4-Phenyloxazolidin-2-one, (S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, (S)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, (S)-POZ, (S)-POZ
IUPAC Name (4S)-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one
SMILES O=C1N[C@H](CO1)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-4-Phenyloxazolidin-2-one
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C9H9NO2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,11)/t8-/m1/s1
Peso formulazione 163.0633