Learn More
Branson Ultrasonics™ S-450A Model Sonifier™ Analog Cell Disrupter
Ideal device for cell lysis, tissue disruption, and homogenization. Branson Ultrasonics™ S-450A Model Sonifier™ Analog Cell Disrupter has a maximum volume of 500mL.
Marca:  Branson Ultrasonics™ 159-063-675
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.26250kg
Codice prodotto. 10656933
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Maximum volume of 500mL
  • Minimum volume of 1mL
  • Analog control
  • Sound box not included and is a recommended accessory.
Specifica
Specifica
400 W
500 mL
Analog control sonicator/cell disruptor
8.5 kg