Learn More
(S)-(-)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, 97+%, 99+% ee
Codice prodotto. 15477807
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15477807 5 g 5g
15467807 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15477807 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H37716.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 65355-00-2 | C20H22O2 | 294.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65355-00-2
Formula molecolare C20H22O2
Molecular Weight (g/mol) 294.39
Numero MDL MFCD02093485
InChI Key UTXIFKBYNJRJPH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo s---5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, r-+-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, r-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro 1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, s-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, 5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, 5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, 5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-bi-2-naphthol, r-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, s---2,2'-dihydroxy-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthyl, 1-2-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol
PubChem CID 3694111
SMILES OC1=C(C2=C(CCCC2)C=C1)C1=C(O)C=CC2=C1CCCC2
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro-1,1'-bi-2-naphthol
Nota nome ≥99% ee
Punto di fusione 160°C to 166°C
Colore White
Quantità 5 g
Sensibilità Hygroscopic
IUPAC Name 5H,5'H,6H,6'H,7H,7'H,8H,8'H-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol
Peso formulazione 294.39
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid