Learn More
S-(5'-Adenosyl)-L-homocysteine, TRC
Codice prodotto. 17932755
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17932755 10 mg 10mg
17911975 100 mg 100mg
17900525 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17932755 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA29150010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 979-92-0
Formula molecolare C14 H20 N6 O5 S
Sinonimo S-(5'-Deoxyadenosin-5'-yl)-L-homocysteine∣L-5'-S-(3-Amino-3-carboxypropyl)-5'-thioadenosine∣Adenosyl-L-homocysteine∣Adenosylhomocysteine∣L-S-Adenosylhomocysteine∣S-Adenosyl-L-homocysteine∣S-Adenosylhomocysteine;
Specifica
Formato Neat
Peso molecolare 384.41
Shipping Condition Room Temperature
Purezza >95% (HPLC)
Quantità 10 mg
Materiale o nome chimico S-Adenosyl-L-Homocysteine