Learn More
(S)-5-Amino-2-(4-amino-1-oxoisoindolin-2-yl)-5-oxopentanoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (S)-5-Amino-2-(4-amino-1-oxoisoindolin-2-yl)-5-oxopentanoic Acid |
| CAS | 874760-69-7 |
| Formula molecolare | C13H15N3O4 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | (alphaS)-4-Amino-alpha-(3-amino-3-oxopropyl)-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindole-2-acetic Acid |
| SMILES | NC(=O)CC[C@H](N1Cc2c(N)cccc2C1=O)C(=O)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 277.28 |
| Peso formulazione | 277.1063 |