Learn More
(S)-(-)-5-hydroxymethyl-2(5H)-furanone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (S)-(-)-5-hydroxymethyl-2(5H)-furanone |
| CAS | 78508-96-0 |
| Formula molecolare | C5H6O3 |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H6O3/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h1-2,4,6H,3H2/t4-/m0/s1 |
| SMILES | C1=CC(=O)O[C@@H]1CO |
| IUPAC Name | (2S)-2-(hydroxymethyl)-2H-furan-5-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 114.1 |
| Peso formulazione | 114.0317 |