Learn More
(S)-(-)-5-hydroxymethyl-2(5H)-furanone, TRC
Codice prodotto. 30412355
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30412355 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30412355 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS69959010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-5-hydroxymethyl-2(5H)-furanone
CAS 78508-96-0
Formula molecolare C5H6O3
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H6O3/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h1-2,4,6H,3H2/t4-/m0/s1
SMILES C1=CC(=O)O[C@@H]1CO
IUPAC Name (2S)-2-(hydroxymethyl)-2H-furan-5-one
Molecular Weight (g/mol) 114.1
Peso formulazione 114.0317