Learn More
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, 97%
Codice prodotto. 10783521 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10783521 1 g Bottiglia in vetro 1g
10667304 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10783521 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 303140010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 17342-08-4 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17342-08-4
Formula molecolare C5H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 115.13
Numero MDL MFCD00077792
InChI Key HOBJEFOCIRXQKH-BYPYZUCNSA-N
Sinonimo l-pyroglutaminol, s-+-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, 5s-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, s-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, s-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 5-hydroxymethyl-, 5s, s-pyroglutaminol, l-pyroglutamol, pubchem13847
PubChem CID 643511
IUPAC Name (5S)-5-(hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one
SMILES C1CC(=O)NC1CO
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 78°C to 86°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Condizione di rotazione specifica +30° (20°C c=2,C2H5OH)
Rotazione specifica + 30
Peso formulazione 115.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals