Learn More
(S)-(−)-a,4-Dimethylbenzylamine, TRC
Codice prodotto. 30380182
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30380182 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30380182 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD477050500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-alpha,4-Dimethylbenzylamine
CAS 27298-98-2
Formula molecolare C9H13N
Quantità 500 mg
Sinonimo (alphaS)-alpha,4-Dimethylbenzenemethanamine, (-)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, (-)-1-(p-Tolyl)ethylamine, (-)-p-Methyl-alpha-phenylethylamine, (1S)-(p-Tolyl)ethylamine, (1S)-1-(4-Methylphenyl)ethanamine, (S)-(-)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, (S)-(-)-4-Methyl-alpha-methylbenzylamine, (S)-(-)-p,alpha-Dimethylbenzylamine, (S)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, (S)-1-(p-Methylphenyl)ethylamine, (S)-1-(p-Tolyl)ethanamine, (S)-1-(p-Tolyl)ethylamine, (S)-alpha,4-Dimethylbenzylamine, N-[(1S)-1-(4-Methylphenyl)ethyl]amine
InChI Formula InChI=1S/C9H13N/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6,8H,10H2,1-2H3/t8-/m0/s1
SMILES C[C@H](N)c1ccc(C)cc1
IUPAC Name (1S)-1-(4-methylphenyl)ethanamine
Molecular Weight (g/mol) 135.21
Peso formulazione 135.1048