Learn More
(S)-Adamantylglycine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30318252
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30318252 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30318252 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA208705100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-Adamantylglycine Hydrochloride
CAS 102502-64-7
Formula molecolare C12H20ClNO2
Quantità 100 mg
Sinonimo (αS)-Amino-tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C12H18NO2.ClH/c13-10(11(14)15)12-4-7-1-8(5-12)3-9(2-7)6-12;/h7-8,10H,1-6,13H2,(H,14,15);1H/t7-,8+,10-,12-;/m1./s1
SMILES N[C@H](C(O)=O)C1(C[C@H]2C3)C[C@H]3C[C@H](C2)C1.Cl
IUPAC Name (S)-2-((3S,5S,7S)-adamantan-1-yl)-2-aminoacetic acid hydrogen chloride salt
Molecular Weight (g/mol) 245.75
Peso formulazione 245.12