Learn More
MedChemExpress S-Allyl-L-cysteine
Codice prodotto. 16450479
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16450479 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16450479 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYW013573
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress S-Allyl-L-cysteine, one of the organosulfur compounds found in AGE, possess various biological effects including neurotrophic activity, anti-cancer activity, anti-inflammatory activity.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 161.22 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 21593-77-1
Product Type Natural Products
Purezza 97.0%
Solubilità H2O : 16.67 mg/mL (103.40 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Bersaglio Apoptosis