Learn More
(S)-(-)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine, 99+%
Codice prodotto. 10082900 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10082900
Marca: Thermo Scientific Acros 217810010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10420-89-0 | C12H14N | 172.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10420-89-0
Formula molecolare C12H14N
Molecular Weight (g/mol) 172.25
Numero MDL MFCD00064179
InChI Key RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-O
Sinonimo s---1-1-naphthyl ethylamine, s-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, s---alpha-1-naphthyl ethylamine, s-1-1-naphthyl ethylamine, 1s-1-1-naphthyl ethanamine, s---1-naphthyl ethylamine, s-alpha-methyl-1-naphthalenemethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethanamine
PubChem CID 66325
IUPAC Name (1S)-1-naphthalen-1-ylethanamine
SMILES C[C@H]([NH3+])C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-α-(1-Naphthyl)ethylamine
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Colore Orange to Yellow
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 153.0°C (11.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H7CH(CH3)NH2
Indice di rifrazione 1.6217 to 1.6237
Quantità 1 g
Beilstein 12, III, 3111
Gravità specifica 1.06
Condizione di rotazione specifica - 60.00 (20.00°C c=2,CH3OH)
Rotazione specifica − 60.00
Peso formulazione 171.24
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(-)-a-(1-Naphthyl)ethylamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.